Få mere at vide
4-Klorobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11452108
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452108 250 g 250g
11442108 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15135.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74-11-3 | C7H5ClO2 | 156,565 g/mol
4-chlorbenzoesyre bruges til at bestemme mangfoldigheden af 2-, 3- og 4-chlorbenzoat-nedbrydere i to uberørte jordarter med lignende fysiske og kemiske egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-chlorbenzoesyre bruges til at bestemme mangfoldigheden af 2-, 3- og 4-chlorbenzoatnedbrydere
i to uberørte jordarter med lignende fysiske og kemiske egenskaber.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,08g/L
).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-11-3
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.565
MDL nummer MFCD00002531
InChI nøgle XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro, p-chlorbenzoic acid, chlorodracylic acid, benzoic acid, p-chloro, para-chlorobenzoic acid, 4-chloro-benzoic acid, p-carboxychlorobenzene, acido p-clorobenzoico, acido p-clorobenzoico italian
PubChem CID 6318
ChEBI CHEBI:30747
IUPAC navn 4-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 239 °C til 243 °C
Tæthed 1.54
Kogepunkt 275 °C
Flammepunkt 238 °C (460 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 907196
Merck Index 14,2125
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,08 g/L).
Formel vægt 156.57
Procent renhed ≥98%