Få mere at vide
4-Chlorobenzhydryl chloride, 97%
Artikelnummer. 11449817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449817 25 g 25g
11459817 100 g 100g
11469817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22778.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134-83-8 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-83-8
Molekylær formel C13H10Cl2
Molekylvægt (g/mol) 237.123
MDL nummer MFCD00000856
InChI nøgle ALKWTKGPKKAZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydryl chloride, 4-chlorobenzhydrylchloride, p-chlorobenzhydryl chloride, 1-chloro-4-chloro phenyl methyl benzene, benzene, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl, chloro 4-chlorophenyl phenylmethane, chloro p-chlorophenyl phenylmethane, methane, chloro p-chlorophenyl phenyl, 1-chloro-4-chlorophenylmethyl benzene
PubChem CID 241584
IUPAC navn 1-chlor-4-[chlor(phenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzhydryl chloride
Tæthed 1.239
Kogepunkt 159°C to 160°C (2 mmHg)
Flammepunkt 194°C (381°F)
Brydningsindeks 1.603
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2050236
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 237.13
Procent renhed 98%