Få mere at vide
4-Chlorobenzhydrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzhydrol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H |
| Formel vægt | 218.0498 |
| Procent renhed | >95% |