Få mere at vide
4-Chlorobenzhydrol, 98%
Artikelnummer. 11490098
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490098 25 g 25g
11480098 5 g 5g
11400108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23691.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-56-2 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-56-2
Molekylær formel C13H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 218.68
MDL nummer MFCD00004491
InChI nøgle AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydrol, 4-chlorophenyl phenyl methanol, p-chlorobenzhydrol, chlorobenzhydrol, benzhydrol, p-chloro, 4-chlorodiphenylmethanol, benzhydrol, 4-chloro, 4-chlorophenyl phenylmethanol, 4-chlorobenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-phenyl
PubChem CID 8401
ChEBI CHEBI:35091
IUPAC navn (4-chlorphenyl)-phenylmethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzhydrol
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Kogepunkt 150°C to 151°C (2.6 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2050235
Formel vægt 218.68
Procent renhed 98%