Få mere at vide
4-chlorbenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403894
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403894 5 g 5g
11304759 50 g 50g
11413894 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403894 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11911.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-40-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-40-3
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.60
MDL nummer MFCD00007603
InChI nøgle PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydrazide, 4-chlorobenzoylhydrazine, 4-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzohydrazide, 4-chlorobenzoic acid hydrazide, p-chlorobenzoylhydrazine, p-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzoyl hydrazide, 4-chlorobenzoyl hydrazide, p-chlorobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 10816
IUPAC navn 4-chlorbenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzhydrazide
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Mængde 5 g
Beilstein 511154
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%