Få mere at vide
4-chlorbenzensulfonamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10530001 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10530001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108631000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 98-64-6 | C6H6ClNO2S | 191.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzenesulfonamide
Navn note 98+%
CAS 98-64-6
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 144,0 °C til 148,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H6ClNO2S
Lineær formel ClC6H4SO2NH2
MDL nummer MFCD00007936
Mængde 100 g
Beilstein 11, 55
Synonym p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i 10% naoh
InChI nøgle HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 4-chlorbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 191.63
PubChem CID 66824
Formel vægt 191.63
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzenesulfonamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.