Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzenesulfonamide |
| Smeltepunkt | 144°C to 148°C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1308891 |
| Formel vægt | 191.64 |
| Procent renhed | 98% |