Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Artikelnummer. 11412748
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412748 100 g 100g
11422748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412748 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A16735.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 98-64-6
Molekylær formel C6H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 191.63
MDL nummer MFCD00007936
InChI nøgle HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
PubChem CID 66824
IUPAC navn 4-chlorobenzene-1-sulfonamide
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 100 g
Beilstein 1308891
Formel vægt 191.64
Procent renhed 98%