Få mere at vide
4-Chlorobenzamide, 98+%
Artikelnummer. 11444884
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444884 10 g 10g
11454884 50 g 50g
11464884 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444884 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13809.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-56-7 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-56-7
Molekylær formel C7H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD00007993
InChI nøgle BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzamide, benzamide, 4-chloro, 4-chloro-benzamide, p-chlorobenzoic acid amide, benzamide, p-chloro, unii-260cv6k0mr, benzamide, p-chloro-6ci,7ci,8ci, 4-chloranylbenzamide, pubchem3619, 4-chlorobenzenecarboxamide
PubChem CID 12084
IUPAC navn 4-chlorbenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzamide
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Mængde 10 g
Beilstein 774622
Formel vægt 155.58
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorobenzamide