Få mere at vide
4-Chlorobenzamide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10605912 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10605912 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10605912 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108620250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-56-7
Molekylær formel C7H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD00007993
InChI nøgle BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzamide, benzamide, 4-chloro, 4-chloro-benzamide, p-chlorobenzoic acid amide, benzamide, p-chloro, unii-260cv6k0mr, benzamide, p-chloro-6ci,7ci,8ci, 4-chloranylbenzamide, pubchem3619, 4-chlorobenzenecarboxamide
PubChem CID 12084
IUPAC navn 4-chlorobenzamide
SMIL NC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzamide
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177.0°C to 181.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H4CONH2
Mængde 25 g
Beilstein 09, 341
Formel vægt 155.58
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.