Få mere at vide
4-Chlorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11475083
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475083 250 g 250g
11465083 1000 g 1000g
11485083 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12757.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
4-Chlorobenzaldehyd bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, optiske blegemidler, lægemidler, landbrugskemikalier og metalefterbehandlingsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chlorobenzaldehyd bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, optiske
blegemidler, lægemidler, landbrugskemikalier og metalefterbehandlingsprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,94g/L).
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra luft og oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-88-1
Molekylær formel C7H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 140.566
MDL nummer MFCD00003379
InChI nøgle AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC navn 4-chlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Pungent
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 385858
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.94g/L).
Formel vægt 140.57
Procent renhed 98%