missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorobenzal Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzal Chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H |
| Formel vægt | 193.9457 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?