Få mere at vide
4-Chloroanisole, 99%
Artikelnummer. 15770819 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15770819 100 g Glasflaske 100g
10462780 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15770819 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170151000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-12-1
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.58
InChI nøgle YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
IUPAC navn 1-chlor-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroanisole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -18.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 198.0°C to 202.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5340 to 1.5360
Mængde 100 g
Beilstein 06,186
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible.
Formel vægt 142.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske