Få mere at vide
4-Chloroanisole, 99%
Artikelnummer. 11460193
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460193 250 g 250g
11450193 50 g 50g
11440193 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460193 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11377.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
4-Chloroanisol viste sig at reagere med Cu(II)-smectit og danne et blåt ler-organisk kompleks. 4-Chloroanisol blev valgt som hovedtestsubstrat for optimeringsundersøgelserne, da det er elektronisk deaktiveret og dermed modstandsdygtigt over for oxidativ tilsætning og derfor meget tilbageholdende med at gå ind i en katalytisk manifold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-Chloroanisol viste sig at reagere med Cu(II)-smectit og danne et blåt ler-organisk kompleks. 4-Chloroanisol blev valgt som hovedtestsubstrat for optimeringsundersøgelserne, da det er elektronisk deaktiveret og dermed modstandsdygtigt over for oxidativ tilsætning og derfor meget tilbageholdende med at gå ind i en katalytisk manifold.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-12-1
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00000616
InChI nøgle YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
IUPAC navn 1-chlor-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroanisole
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.17
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 250 g
Beilstein 1858901
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 142.59
Procent renhed 99%