Learn More
4'-Kloracetophenon, 98+%
Product Code. 11420053
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11420053 250 g 250g
11410053 1000 g 1000g
11430053 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420053 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12115.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Chloroacetophenon bruges som tåregas til kontrol af optøjer og som en slags kemisk mace mod små grupper eller individer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chloroacetophenon bruges som tåregas
til kontrol af optøjer og som en slags kemisk blanding mod små grupper eller individer
. Opløselighed
°
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-91-2
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000624
InChI nøgle BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloroacetophenone
Smeltepunkt 17 °C til 20 °C
Tæthed 1.19
Kogepunkt 230 °C til 232 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Brydningsindeks 1.555
Mængde 250 g
FN nummer UN3416
Beilstein 386014
Merck Index 14,2116
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,11 mg/ml ved 25 °C), alkohol og ether.
Formel vægt 154.6
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Chloroacetophenone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Chloroacetophenone