Få mere at vide
4'-Chloroacetanilide, TRC
Artikelnummer. 17994025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994025 5 g
17910985 1 g
17922005 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3633555G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-03-7
Molekylær formel C8 H8 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 169.61
Synonym Acetanilide, 4'-chloro- (8CI), N-(4-Chlorophenyl)acetamide, 4'-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)ethaneamide, N-(p-Chlorophenyl)acetamide, N-Acetyl-4-chloroaniline, N-Acetyl-p-chloroaniline, NSC 40563, NSC 444, p-Chloroacetanilide
IUPAC navn N-(4-chlorophenyl)acetamide
SMIL CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroacetanilide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 169.0294
Procent renhed >95%