Få mere at vide
4-chlor-O-tolylhydrazin hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Lineær formel | ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 193.08 |
| Procent renhed | 97% |