Få mere at vide
4-chlor-O-tolylhydrazin hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10169222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10169222 1 g 1g
10022422 10 g 10g
10072404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10169222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01504DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19690-59-6
Molekylær formel C7H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 193.071
MDL nummer MFCD00012944
InChI nøgle VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084321
IUPAC navn (4-chlor-2-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 193.08
Procent renhed 97%