Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-methylbenzylamine, 95%
Artikelnummer. 15429928
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429928 5 g 5g
15419928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429928 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H63294.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 104-11-0
Molekylær formel C8H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 155.625
MDL nummer MFCD00018749
InChI nøgle LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
PubChem CID 66905
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-methylbenzylamine
Kogepunkt 77°C to 78°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Formel vægt 155.62
Procent renhed 95%