Få mere at vide
4-klor-N-(4-methoxyphenyl)benzamid, 97%
Artikelnummer. 15451728
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451728 250 mg 250mg
15441728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55469.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 4018-82-0 | C14H12ClNO2 | 261,705 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4018-82-0
Molekylær formel C14H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 261.705
MDL nummer MFCD00508611
InChI nøgle UVGPQLMHIRNFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide, n-p-chlorobenzoyl-p-anisidine, 4-chloro-n-4-methoxy-phenyl-benzamide, benzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl, cambridge id 5190257, n-4-methoxyphenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl-benzamide, 4-chloro-n-4-methoxyphenyl benzamide #, 4-chlorobenzenamide, n-4-methoxyphenyl
PubChem CID 221848
IUPAC navn 4-chlor-N-(4-methoxyphenyl)benzamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 261.71
Procent renhed 97%