Få mere at vide
4-Klor-7-nitrobenzofurazan, 98%
Beskrivelse
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan bruges som et derivatiseringsreagens til kromatografianalyse af aminosyrer og aminer med lav molekylvægt. Det anvendes til fremstilling af fluorescerende phospholipid-derivat, hydroxynaphthofurazan og 4-chlor-7-nitrobenzofurazandidekanoylphosphatidylethanolamin. Det tjener som et fluorescerende reagens til at mærke frie sulfhydryler og N-terminaler i proteiner og fangemiddel for cysteinsulfensyre. Det er et følsomt kromogent og fluorogent reagens. Det reagerer med trans-1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadien (Danishefsky's dien) for at fremstille regioselektivt silylenoletheren. Yderligere bruges det til at mærke peptider, proteiner og andre biomolekyler. Derudover bruges det til syntese af fluorescerende phospholipid-derivat, NBD-didecanoylfosphatidylethanolamin, funktionaliseret hydroxynaphthofurazan og 7-nitrobenzofurazan (NBD)-mærket maleimid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan bruges som et derivatiseringsreagens til kromatografianalyse af aminosyrer og aminer med lav molekylvægt. Det anvendes til fremstilling af fluorescerende phospholipid-derivat, hydroxynaphthofurazan og 4-chlor-7-nitrobenzofurazandidekanoylphosphatidylethanolamin. Det tjener som et fluorescerende reagens til at mærke frie sulfhydryler og N-terminaler i proteiner og fangemiddel for cysteinsulfensyre. Det er et følsomt kromogent og fluorogent reagens. Det reagerer med trans-1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-′butadien (Danishefskys dien) for at fremstille regioselektivt silylenoletheren. Yderligere bruges det til at mærke peptider, proteiner og andre biomolekyler. Derudover bruges det til syntese af fluorescerende phospholipid-derivat, NBD-didecanoylfosphatidylethanolamin, funktionaliseret hydroxynaphthofurazan og 7-nitrobenzofurazan (NBD)-mærket maleimid.
Opløselighed Opløseligt i methanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og
chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan |
| Smeltepunkt | 96 °C til 100 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 614212 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og kloroform. |
| Formel vægt | 199.56 |
| Procent renhed | 99% |