Få mere at vide
4-Klor-7-nitrobenzofurazan, 98%
Artikelnummer. 11442207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442207 5 g 5g
11452207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14165.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.80 DKK
    487.65 DKK / 5g
    Spare 114.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199,55 g/mol
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan bruges som et derivatiseringsreagens til kromatografianalyse af aminosyrer og aminer med lav molekylvægt. Det anvendes til fremstilling af fluorescerende phospholipid-derivat, hydroxynaphthofurazan og 4-chlor-7-nitrobenzofurazandidekanoylphosphatidylethanolamin. Det tjener som et fluorescerende reagens til at mærke frie sulfhydryler og N-terminaler i proteiner og fangemiddel for cysteinsulfensyre. Det er et følsomt kromogent og fluorogent reagens. Det reagerer med trans-1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-butadien (Danishefsky's dien) for at fremstille regioselektivt silylenoletheren. Yderligere bruges det til at mærke peptider, proteiner og andre biomolekyler. Derudover bruges det til syntese af fluorescerende phospholipid-derivat, NBD-didecanoylfosphatidylethanolamin, funktionaliseret hydroxynaphthofurazan og 7-nitrobenzofurazan (NBD)-mærket maleimid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan bruges som et derivatiseringsreagens til kromatografianalyse af aminosyrer og aminer med lav molekylvægt. Det anvendes til fremstilling af fluorescerende phospholipid-derivat, hydroxynaphthofurazan og 4-chlor-7-nitrobenzofurazandidekanoylphosphatidylethanolamin. Det tjener som et fluorescerende reagens til at mærke frie sulfhydryler og N-terminaler i proteiner og fangemiddel for cysteinsulfensyre. Det er et følsomt kromogent og fluorogent reagens. Det reagerer med trans-1-methoxy-3-(trimethylsilyloxy)-1,3-′butadien (Danishefskys dien) for at fremstille regioselektivt silylenoletheren. Yderligere bruges det til at mærke peptider, proteiner og andre biomolekyler. Derudover bruges det til syntese af fluorescerende phospholipid-derivat, NBD-didecanoylfosphatidylethanolamin, funktionaliseret hydroxynaphthofurazan og 7-nitrobenzofurazan (NBD)-mærket maleimid.
Opløselighed Opløseligt i methanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og
chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10199-89-0
Molekylær formel C6H2ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 199.55
MDL nummer MFCD00005808
InChI nøgle IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-nitrobenzofurazan, nbd chloride, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, nbd-cl, 7-chloro-4-nitrobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-chloro-7-nitro, nbd-chloride, nbd-c 1, 1-chloro-4-nitrobenzoxadiazole, 4-nitro-7-chlorobenzofurazan
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC navn 4-chlor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMIL C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Mængde 5 g
Beilstein 614212
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og kloroform.
Formel vægt 199.56
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan