Få mere at vide
4-Chloro-5-sulfamoyl-salicylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30003912
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30003912 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30003912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC380025500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14556-98-0
Molekylær formel C7 H6 Cl N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 251.64
IUPAC navn 4-chloro-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoic acid
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(O)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-5-sulfamoyl-salicylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO5S/c8-4-2-5(10)3(7(11)12)1-6(4)15(9,13)14/h1-2,10H,(H,11,12)(H2,9,13,14)
Formel vægt 250.9655