Få mere at vide
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 97%
Artikelnummer. 10375690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10375690 25 g Glass bottle 25g
10733831 100 g Glasflaske 100g
10122710 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10375690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109230250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3874-54-2
Molekylær formel C10H10ClFO
Molekylvægt (g/mol) 200.64
MDL nummer MFCD00001007
InChI nøgle HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC navn 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5.0°C to 6.0°C
Farve Green-Yellow
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Flammepunkt 152°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H4CO(CH2)3Cl
Brydningsindeks 1.5245 to 1.5265
Mængde 25 g
Beilstein 07,IV,711
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
Formel vægt 200.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Oil
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /