Få mere at vide
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 96%
Artikelnummer. 11439013
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439013 100 g 100g
11429013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11121.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3874-54-2
Molekylær formel C10H10ClFO
Molekylvægt (g/mol) 200.637
MDL nummer MFCD00001007
InChI nøgle HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC navn 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Tæthed 1.23
Kogepunkt 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt 152°C (306°F)
Brydningsindeks 1.5255
Mængde 100 g
Beilstein 608741
Formel vægt 200.64
Procent renhed 96%