Få mere at vide
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 96%
Artikelnummer. 11429013
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429013 25 g 25g
11439013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11121.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3874-54-2
Molekylær formel C10H10ClFO
Molekylvægt (g/mol) 200.637
MDL nummer MFCD00001007
InChI nøgle HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC navn 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Tæthed 1.23
Kogepunkt 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt 152°C (306°F)
Brydningsindeks 1.5255
Mængde 25 g
Beilstein 608741
Formel vægt 200.64
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone