Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11398235
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398235 1 g 1g
11308245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10127.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 23163-86-2 | C8H3ClF3NS | 237,624 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23163-86-2
Molekylær formel C8H3ClF3NS
Molekylvægt (g/mol) 237.624
MDL nummer MFCD00041090
InChI nøgle AHFPRSSHNSGRCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amlf, pubchem5016, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
PubChem CID 520026
IUPAC navn 1-chlor-4-isothiocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=S)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Tæthed 1.47
Kogepunkt 248 °C til 251 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.59
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 787371
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 237.63
Procent renhed 97%