Få mere at vide
4-chlor-3-(trifluormethyl)phenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15720859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15720859 25 g Glasflaske 25g
10503231 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15720859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309130250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-78-6
Molekylær formel C8H3ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.56
MDL nummer MFCD00013874
InChI nøgle NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
IUPAC navn 1-chlor-4-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 37.0°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(CF3)NCO
Mængde 25 g
Formel vægt 221.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Solid, Powder or Chunks