Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11328565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328565 1 g 1g
11338565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12016.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 327-78-6
Molekylær formel C8H3ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.563
MDL nummer MFCD00013874
InChI nøgle NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
IUPAC navn 1-chlor-4-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Kogepunkt 86°C to 90°C (14 mmHg)
Flammepunkt 99°C (210°F)
Lugt Pungent
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 522032
Formel vægt 221.57
Procent renhed 97%