Få mere at vide
4-chlor-3-(trifluormethyl)benzylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362590
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10362590 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10362590 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00255DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 23131-73-9
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H5Cl2F3
Mængde 1 g
Synonym 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloridec, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl
InChI nøgle NREUBTUYADXMHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1CCl)C(F)(F)F)Cl
IUPAC navn 1-chlor-4-(chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 229.023
PubChem CID 13094262
Formel vægt 229.03
Procent renhed 97%