Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450641
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450641 5 g 5g
11440641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450641 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20119.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1735-54-2
Molekylær formel C8H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 205.564
MDL nummer MFCD00190117
InChI nøgle VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2736474
IUPAC navn 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 100°C to 105°C (11 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2103768
Formel vægt 205.57
Procent renhed 97%