Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15269646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15269646 5 g 5g
15259646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269646 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 32333-53-2
Molekylær formel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.06
InChI nøgle SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC navn 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 28.0°C to 30.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 279.06
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.