Få mere at vide
4-chlor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486852
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10486852 1 g 1g
10754003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07002DA
Kemiske identifikatorer
CAS 32333-53-2
Molekylær formel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.054
MDL nummer MFCD00024882
InChI nøgle SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC navn 4-chlor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 279.06
Procent renhed 97%