Få mere at vide
4-Chloro-3-(trifluormethyl)benzenboronsyre, 96 %
Artikelnummer. 11374546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374546 5 g 5g
11364546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20105.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 176976-42-4 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 176976-42-4
Molekylær formel C7H5BClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.37
MDL nummer MFCD03094999
InChI nøgle XHKNQBNGLMOTDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronicacid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl, pubchem1796, acmc-1cg57
PubChem CID 2782671
IUPAC navn [4-chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 224.38
Procent renhed 96%