Få mere at vide
4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10524954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10524954 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10524954 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 34328-46-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.4500g/mL
Kogepunkt 218°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H4ClF3O
Lineær formel ClC6H3(CF3)CHO
MDL nummer MFCD00040722
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.45
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-chloro-5-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2892, acmc-1adw8, timtec-bb sbb003468, 4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
InChI nøgle NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl
IUPAC navn 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 208.57
PubChem CID 118642
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.