Få mere at vide
4-klor-3-sulfamoylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11461037
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461037 50 g 50g
11471037 250 g 250g
11451037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24057.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1205-30-7 | C7H6ClNO4S | 235,638 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1205-30-7
Molekylær formel C7H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 235.638
MDL nummer MFCD00012375
InChI nøgle FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chlorobenzoic acid, csba, sulfamido-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chloro, 3-sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzoic acid, 4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
PubChem CID 14568
IUPAC navn 4-chlor-3-sulfamoylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Smeltepunkt 255°C to 260°C
Mængde 50 g
Formel vægt 235.65
Procent renhed 98%