Få mere at vide
4-chlor-3-nitrotoluen, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490203
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490203 500 g 500g
11480203 100 g 100g
11400213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11383.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-60-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-60-1
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007085
InChI nøgle NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro, 2-chloro-5-methylnitrobenzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chlorotoluol, pubchem19752, 4,3-chloronitrotoluene, 4-chloro-3-nitro-toluene
PubChem CID 6976
IUPAC navn 1-chlor-4-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrotoluene
Smeltepunkt ∼7°C
Tæthed 1.295
Kogepunkt 260°C to 262°C
Flammepunkt 129°C (264°F)
Brydningsindeks 1.558
Mængde 500 g
FN nummer UN2433
Beilstein 511055
Formel vægt 171.58
Procent renhed ≥97%