Få mere at vide
4-chlor-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10146397 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10146397 5 g Glasflaske 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10146397 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429930050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13091-23-1 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitropyridine
CAS 13091-23-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36.0°C to 37.5°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H3ClN2O2
MDL nummer MFCD02683025
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chloropyridine, 3-nitro-4-chloro-pyridine, zlchem 251, pubchem9253, 4chloro-3-nitropyridine, acmc-1bo4s, 4-chloro-3-nitro pyridine, 3-nitro-4-chloro pyridine
InChI nøgle JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-chlor-3-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 158.54
PubChem CID 2735781
Formel vægt 158.54
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-nitropyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.