Få mere at vide
(4-klor-3-nitrophenyl)phenyl-methanon, TRC
Artikelnummer. 30354194
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354194 10 g
30355481 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30354194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37904010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56107-02-9
Molekylær formel C13H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 261.66
IUPAC navn (4-chlor-3-nitrophenyl)-phenylmethanon
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chloro-3-nitrophenyl)phenyl-methanone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H8ClNO3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15(17)18)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formel vægt 261.0193