Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11468656
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468656 25 g 25g
11458656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16024.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55912-20-4 | C7H6ClNO3 | 187.579 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55912-20-4
Molekylær formel C7H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 187.579
MDL nummer MFCD00007086
InChI nøgle QLLRQJDSYJIXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzyl alcohol, 4-chloro-3-nitrophenyl methanol, 4-chloro-3-nitrobenzylalcohol, 4-chloro-3-nitrobenzenemethanol, 3-nitro-4-chlorobenzyl alcohol, acmc-1ayo8, qllrqjdsyjixtn-uhfffaoysa, benzenemethanol,4-chloro-3-nitro, benzenemethanol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenyl-methanol
PubChem CID 91933
IUPAC navn (4-chlor-3-nitrophenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1CO)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Mængde 25 g
Formel vægt 187.58
Procent renhed 98%