Få mere at vide
4-Klor-3-nitrobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30180188
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180188 25 g
30179774 5 g
30180167 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38059025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-17-5
Molekylær formel C7 H3 Cl F3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
Synonym 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
IUPAC navn 1-klor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Formel vægt 224.9804