Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, TRC
Artikelnummer. 30179774
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179774 5 g
30180188 25 g
30180167 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3805905G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-17-5
Molekylær formel C7 H3 Cl F3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
Synonym 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
IUPAC navn 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Formel vægt 224.9804