Få mere at vide
4-klor-3-nitrobenzotrifluorid, 98%
Artikelnummer. 11410393
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410393 500 g 500g
11400393 100 g 100g
11420393 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11488.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 225,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-17-5
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
MDL nummer MFCD00007084
InChI nøgle TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
PubChem CID 8462
IUPAC navn 1-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt -3 °C
Tæthed 1.535
Kogepunkt 221 °C til 223 °C
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 500 g
FN nummer UN2307
Beilstein 523986
Formel vægt 225.55
Procent renhed 98%