Få mere at vide
4-chlor-3-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400393
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde unitSize
11400393 100 g 100g
11410393 500 g 500g
11420393 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11400393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11488.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-17-5
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
MDL nummer MFCD00007084
InChI nøgle TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
PubChem CID 8462
IUPAC navn 1-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt -3°C
Tæthed 1.535
Kogepunkt 221°C to 223°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 100 g
FN nummer UN2307
Beilstein 523986
Formel vægt 225.55
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride