Få mere at vide
4-chlor-3-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590361 100 g Glasflaske 100g
10448060 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109701000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 121-17-5
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
MDL nummer MFCD00007084
InChI nøgle TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
PubChem CID 8462
IUPAC navn 1-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.5110g/mL
Kogepunkt 222,0 °C
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)CF3
Brydningsindeks 1,4883 til 1,4903
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.511
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 660 mg/l vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 225.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.