Få mere at vide
4-klor-3-nitrobenzofhenon, 99%
Artikelnummer. 11435437
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435437 100 g 100g
11425437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23451.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 56107-02-9 | C13H8ClNO3 | 261,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56107-02-9
Molekylær formel C13H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 261.66
MDL nummer MFCD00007081
InChI nøgle YBDBYPQFIMSFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzophenone, methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl methanone, 3-nitro-4-chlorobenzophenone, chembl53270, 4-chloro-3-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-chloro-3-nitro-phenyl-phenyl-methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-20amlb
PubChem CID 41743
IUPAC navn (4-chlor-3-nitrophenyl)-phenylmethanon
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Smeltepunkt 104°C to 106°C
Kogepunkt 233°C to 235°C (12 mmHg)
Mængde 100 g
Formel vægt 261.66
Procent renhed 99%