Få mere at vide
4-Klor-3-nitrobenzonitril, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitrobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 98 °C til 102 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1639111 |
| Formel vægt | 182.57 |
| Procent renhed | 98% |