Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11420503
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420503 5 g 5g
11430503 25 g 25g
11440503 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12648.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 939-80-0 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-80-0
Molekylær formel C7H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.563
MDL nummer MFCD00016987
InChI nøgle XBLPHYSLHRGMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-nitro, 4-chlor-3-nitrobenzonitril, 2-chloro-5-cyanonitrobenzene, 4-chlor-3-nitrobenzonitril czech, 4-chloro-3-nitro-benzonitril, chembl54162, 4-09-00-01227 beilstein handbook reference, 4-chloro-3-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 13655
IUPAC navn 4-chlor-3-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Mængde 5 g
Beilstein 1639111
Formel vægt 182.57
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.