Få mere at vide
4-klor-3-nitrobenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 61 °C til 65 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 778323 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 185.57 |
| Procent renhed | 97% |