Få mere at vide
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11470034
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470034 10 g 10g
11480034 50 g 50g
11490034 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13549.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16588-34-4
Molekylær formel C7H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 185.56
MDL nummer MFCD00007078
InChI nøgle HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
IUPAC navn 4-chlor-3-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Mængde 10 g
Beilstein 778323
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 185.57
Procent renhed 97%